W382701
Isopropyldisulfid
≥96%, FG
Synonym(e):
Diisopropyl disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES String
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?