Wichtige Dokumente
149225
Dipropyldisulfid
98%
Synonym(e):
Propyldisulfid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−86 °C (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
disulfide
SMILES String
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?