Merck
1.19811
Supelco
Nitrat-Standardlösung
traceable to SRM from NIST NaNO₃ in H₂O 1000 mg/l NO₃ Certipur®
Synonym(e):
Nitratstandard für wässrige Matrizes, gebrauchsfertig
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
6 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Pharmaceutical research application: Demonstrates the use of nitrate standards in evaluating the safety and efficacy of nanosilver wound dressings, providing essential data for pharmaceutical research focused on developing non-toxic materials for medical applications (Bidgoli et al., 2013).
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (NO₃⁻): 990–1010 mg/L
Bestimmungsmethode:   Alkalimetrische Titration.
Der Gehalt dieser Lösung wurde mit Natriumhydroxid-Standardlösung 0,1 mol/L bestimmt. Die Natriumhydroxyd-Standardlösung 0,1 mol/L wird mit Salzsäure-Standardlösung 0,1 mol/L eingestellt. Die Salzsäure-Standardlösung ist standardisiert und rückführbar auf den volumetrischen Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikel-Nr. 1.02408). Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 1 % (Überdeckungsfaktor k=2 für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 723 (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Tris(hydroxymethyl)aminomethan, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg