Merck
637408
Sigma-Aldrich
Methyl-4-Vinylbenzoat
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 151.00
5 G
CHF 484.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 151.00
5 G
CHF 484.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-37 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Methyl 4-vinylbenzoate can be used in the synthesis of vinyl monomers of bis-crowned malachite green leuconitrile, which can find applications in photoresponsive ionic conduction.[1] The co-polymer formed by reacting methyl 4-vinylbenzoate and (4-trimethylsilyl)styrene can be oxidized to form polyradicals with good membrane forming ability.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
"Synthesis of galvinoxyl unit-containing derivatives of poly (phenylacetylene) and polystyrene, and oxygen permeation behavior of their membranes"
Kaneko.T, et al.
Polymer, 41(12), 4437-4444 (2000)
"Cation complexation and photochromism of copolymers carrying pendant crowned malachite green moiety"
Kimura K, et al.
Macromolecules, 34(07), 2262-2268 (2001)