Wichtige Dokumente
8.05333
Sigma-Aldrich
Laurinsäure
for synthesis
Synonym(e):
Laurinsäure, Dodecansäure
Größe auswählen
100 G
CHF 26.00
1 KG
CHF 58.00
10 KG
CHF 286.00
50 KG
CHF 827.00
CHF 26.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 26.00
1 KG
CHF 58.00
10 KG
CHF 286.00
50 KG
CHF 827.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
205-582-1
NACRES:
NA.22
CHF 26.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 Pa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
250 °C
Wirksamkeit
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C
Übergangstemp.
flash point 176 °C
Dichte
0.883 g/cm3 at 50 °C
Schüttdichte
490 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Laurinsäure in der Biotechnologie: Eine umfassende Studie zur Selektivität des aktiven Zentrums von Lipase unter Einbeziehung von Laurinsäure bietet Einblicke in ihre Anwendungen in der Bioverfahrenstechnik und ihre Auswirkungen auf die Enzymfunktion, die für industrielle biotechnologische Prozesse von entscheidender Bedeutung ist (Rodrigues et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 43 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 45 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
348.8 °F
Flammpunkt (°C)
176 °C