Merck
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethandithiol
≥98%
Synonym(e):
1,2-Dimercaptoethan, Dithioglykol, Ethylenmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.20
FEMA-Nummer:
3484
Beilstein:
505946
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11467
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.066
Qualität
Kosher
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
4.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41 °C (lit.)
Dichte
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid