W332615
Aceton
natural, ≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
clear colorless
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
apple; ethereal
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves