Wichtige Dokumente
W237701
Diethylsuccinat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Diethylbutanedioat
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
6 (vs air)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; grape; fruity; waxy; floral
SMILES String
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Impact of indigenous Oenococcus oeni and Lactiplantibacillus plantarum species co-culture on Cabernet Sauvignon wine malolactic fermentation: Kinetic parameters, color, and aroma.: Diese Studie untersucht den Kulturfermentationsprozess bei Cabernet Sauvignon mit Schwerpunkt auf kinetischen Parametern, Farbe und Aroma. Diethylsuccinat wurde unter den flüchtigen Verbindungen analysiert und trug zum Aromaprofil des Weins bei. (Tang et al., 2024).
- Enhancement of ester biosynthesis in blueberry wines through co-fermentation via cell-cell contact between Torulaspora delbrueckii and Saccharomyces cerevisiae.: Die Forschungsarbeit untersucht die Rolle des Zell-Zell-Kontakts bei der Ester-Biosynthese während der Co-Fermentierung von Heidelbeerweinen. Diethylsuccinat ist einer der wichtigsten produzierten Ester, der das Aroma und Geschmacksprofil des Weins verbessert. (Wang et al., 2024).
- Enhancing blueberry wine aroma: Insights from cultivar selection and berry sorting.: In diesem Artikel wird untersucht, wie sich verschiedene Heidelbeersorten und Sortiermethoden auf das Aroma von Blaubeerwein auswirken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Herstellung von aromatischen Estern wie Diethylsuccinat. (Wang et al., 2023).
- Comparative analysis of microbial communities and volatile flavor components in the brewing of Hongqu rice wines fermented with different starters.: Die Studie bietet eine vergleichende Analyse mikrobieller Gemeinschaften und deren Auswirkungen auf flüchtige Geschmackskomponenten, einschließlich Diethylsuccinat, in Hongqu-Reisweinen, die mit verschiedenen Startern fermentiert wurden. (Chen et al., 2023).
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, diethyl succinate, CAS Registry Number 123-25-1.: Diese Aktualisierung konzentriert sich auf die Sicherheitsbewertung von Diethylsuccinat als Duftstoff und liefert umfassende toxikologische Daten und Anwendungsrichtlinien. (Api et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?