Wichtige Dokumente
W304700
Terpinyl acetate
≥95% (mixture of isomers)
Synonym(e):
(±)-α-Terpinyl-acetat, überwiegend α-Isomer, (±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-isopropyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95% (mixture of isomers)
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; citrus; spicy
SMILES String
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChIKey
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?