Wichtige Dokumente
18143
trans-Nerolidol
analytical standard
Synonym(e):
(E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, trans-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥85% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChIKey
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?