Merck
W251402
Sigma-Aldrich
Geranyl formate
≥95%, FCC
Größe auswählen
W251402-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 95.00
10 KG
CHF 637.00
CHF 52.50
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W251402-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 95.00
10 KG
CHF 637.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.26
FEMA-Nummer:
2514
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
343
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.076
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; fruity; rose
Qualität:
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
CHF 52.50
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; rose
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3/b11-7+
InChIKey
FQMZVFJYMPNUCT-YRNVUSSQSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor