Wichtige Dokumente
W268313
Methylbenzoat
natural, ≥98%, FCC, FG
Größe auswählen
CHF 60.80
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 60.80
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
4.68 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
Dichte
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
floral; phenolic
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?