Wichtige Dokumente
8.22330
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl benzoate
Größe auswählen
100 ML
CHF 26.50
1 L
CHF 59.30
2.5 L
CHF 138.00
CHF 26.50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 26.50
1 L
CHF 59.30
2.5 L
CHF 138.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
202-259-7
NACRES:
NA.22
CHF 26.50
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.36 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
510 °C
Wirksamkeit
1177 mg/kg LD50, oral (Rat)
2170 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
8.6-20 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-12 °C
Übergangstemp.
flash point 82 °C
Dichte
1.09 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.088
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup