Wichtige Dokumente
W250708
Geraniol
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
5.31 (vs air)
Dampfdruck
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Zusammensetzung
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
linalool, citral (neral+geranial), nerol, geraniol, limonene (sum of D, L and DL)
Organoleptisch
fruity; citrus; floral; rose; sweet
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Anwendung
- Alcohol exacerbates psychosocial stress-induced neuropsychiatric symptoms: Attenuation by geraniol.: Untersuchung der schützenden Wirkung von Geraniol gegen alkoholbedingten psychosozialen Stress und Hervorhebung seiner möglichen therapeutischen Vorteile bei neuropsychiatrischen Erkrankungen (Ben-Azu et al., 2024).
- Chemical and Electrophysiological Characterisation of Headspace Volatiles from Yeasts Attractive to Drosophila suzukii.: Untersucht die Anziehungskraft von flüchtigen Verbindungen, die von Hefepilzen produziert werden, darunter Geraniol, auf die Fruchtfliege Drosophila suzukii und liefert damit Erkenntnisse über Schädlingsbekämpfungstrategien (Castellan et al., 2024).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?