Merck
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Synonym(e):
galbanum decatriene
Größe auswählen
W379506-SAMPLE-K
CHF 72.30
1 KG
CHF 4’710.00
CHF 72.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W379506-SAMPLE-K
CHF 72.30
1 KG
CHF 4’710.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.26
FEMA-Nummer:
3795
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
1.061
NACRES:
NA.21
CHF 72.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥70%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fresh; green
SMILES String
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
InChIKey
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)