Merck
W230308
Sigma-Aldrich
Citral
mixture of cis and trans, ≥96%, FG
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Gemisch aus Geranial und Neral
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
FEMA-Nummer:
2303
Beilstein:
1721871
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
109
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.020
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 200 °C)
Assay
≥96%
Farbe
colorless to light yellow
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fresh; lemon; sweet
SMILES String
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Anwendung
  • Screening and In Silico Analyses of the Yeast Saccharomyces cerevisiae Σ1278b Bank Mutants Using Citral as a Natural Antimicrobial.: In dieser Studie werden die antimikrobiellen Eigenschaften von Citral anhand von Hefemutanten bewertet, was sein Potenzial als natürliches antimikrobielles Mittel für die Lebensmittelsicherheit unterstreicht (El Harati et al., 2024).
  • Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Wechselwirkung zwischen Citral und dem DcitOBP9-Protein in Zitrusfruchtschädlingen und bietet Einblicke in Schädlingsbekämpfungsstrategien für Zitrusfrüchte (Pei et al., 2024).
  • Synergistic anti-virulence efficacy of citral and carvacrol against mixed vaginitis causing Candida albicans and Gardnerella vaginalis: An in vitro and in vivo study.: Die Studie zeigt die verstärkte Anti-Virulenz-Wirkung von Citral in Kombination mit Carvacrol gegen Krankheitserreger, die eine gemischte Vaginitis verursachen, und bietet damit eine Grundlage für mögliche therapeutische Anwendungen (Jothi & Gowrishankar, 2024).
  • Effect of polyethoxylated flavonoids (PMFs)-loaded citral and chitosan composite coatings on citrus preservation: From the perspective of fruit resistance.: Diese Forschung unterstreicht die Wirksamkeit von Citral in Verbundbeschichtungen zur Verbesserung der Konservierung von Zitrusfrüchten durch Erhöhung der Resistenz gegen Verderb.(Li et al., 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
98 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jon Lalko et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(1), 62-73 (2008-03-21)
Citral [CAS# 5392-40-5; EINECS# 226-394-6; RIFM # 116; cis- and trans-3,7-dimethyl-2,6-Octadienal] is an important fragrance ingredient appreciated for its powerful lemon-aroma. It is widely used in fragrance formulations and incorporated into numerous consumer products. A comprehensive review of the dermal
Ina Strate et al.
Development (Cambridge, England), 136(3), 461-472 (2009-01-15)
Retinoic acid (RA) is an important morphogen that regulates many biological processes, including the development of the central nervous system (CNS). Its synthesis from vitamin A (retinol) occurs in two steps, with the second reaction--catalyzed by retinal dehydrogenases (RALDHs)--long considered
Lawrence E Marks et al.
Physiology & behavior, 105(2), 443-450 (2011-09-21)
Stimulus context affects judgments of intensity of both gustatory and olfactory flavors, and the contextual effects are modality-specific. Does context also exert separate effects on the gustatory and olfactory components of flavor mixtures? To answer this question, in each of
Xiaoqing Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 402-409 (2011-12-14)
Multilayer emulsions containing citral were prepared by the layer-by-layer deposition technique based on the electrostatic interaction between negatively charged emulsion droplets and two positively charged biopolymer coatings, chitosan (CS) and ε-polylysine (EPL). The optimum concentrations of both CS and EPL
Francesca Patrignani et al.
International journal of food microbiology, 160(3), 273-281 (2013-01-08)
High pressure homogenization (HPH) technique is able to significantly reduce spoilage microbiota in fruit juice. On the other hand, aroma compounds and essential oils can have a key role in the microbial stability of these products. For this reason, the