Merck
W235900
Sigma-Aldrich
Davana oil
natural, FG
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2359
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Artemisia pallens
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Form
liquid
Zusammensetzung
Limonene, 0.5%
Brechungsindex
n20/D 1.488
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; sweet
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)