Merck
W231606
Sigma-Aldrich
Citronellyl propionate
≥95%, FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.33
FEMA-Nummer:
2316
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
410
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.129
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; waxy; floral; fruity; citrus
SMILES String
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChIKey
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves