Wichtige Dokumente
W221104
Butylpropionat
≥98%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
799 °F
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
Dichte
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; ethereal
SMILES String
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?