W218618
Buttersäure-n-butylester
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; sweet
SMILES String
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
124.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.6 °C - closed cup