Wichtige Dokumente
W504009
Amylacetat
≥99%, FG
Synonym(e):
Pentylacetat, Pentyl-acetat
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
680 °F
714 °F
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-149 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−100 °C (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; ethereal; fruity
SMILES String
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
105.8 °F
Flammpunkt (°C)
41 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?