Merck
W219606
Sigma-Aldrich
Butylformiat
≥97%, FG
Synonym(e):
Butyl-formiat
Größe auswählen
W219606-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 116.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W219606-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 116.00
About This Item
Lineare Formel:
HCOO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
FEMA-Nummer:
2196
Beilstein:
1742108
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
501
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.163
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; plum; rum
SMILES String
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)