Merck
261521
Sigma-Aldrich
Butylformiat
97%
Synonym(e):
Butyl-formiat
Größe auswählen
250 ML
CHF 70.30
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 70.30
About This Item
Lineare Formel:
HCOO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
1742108
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.389 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)