W217514
Essigsäure-isobutylester
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Isobutylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
>4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
793 °F
Expl.-Gr.
10.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.39 (lit.)
pH-Wert
6.7 (20 °C, 5 g/L)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
SMILES String
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup