Wichtige Dokumente
116203
2-Chlor-3-hydroxypyridin
98%
Synonym(e):
2-Chlor-3-pyridinol
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
InChIKey
RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?