Merck
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
Größe auswählen
1 EA
CHF 65.30
CHF 65.30
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 65.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 65.30
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Verbindung
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A262414
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.