Merck
SYND371418
Synthware vacuum jacketed Vigreux short path distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Synonym(e):
Synthware D371418, short path head, Vigreux distilling head, Vigreux Distillation Head
Größe auswählen
1 EA
CHF 394.00
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 394.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
CHF 394.00
Check Cart for Availability
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
D371418
Eintauchtiefe
25 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)