Merck
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Synonym(e):
Synthware F240100,
Größe auswählen
1 EA
CHF 381.00
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 381.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 381.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum flask
Verbindung
Joints neck (80)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F240100
ID × AD
65 mm × 80 mm
ID × Tiefe
8 cm × 6.5 cm
Kolbenkapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)