Merck
Z129607
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro distillation head
joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 475.00
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 475.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Beschreibung
glass stopcock plug 2 mm with O-ring
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
{ST}24/40 Schliff und 2mm Glashahn. Mit folgenden Vorlagekolben benutzen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)