Merck
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H10O6P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.03
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
InChIKey
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
Anwendung
This molecule is used as a crosslinking agent.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)