QBD10776
dPEG®48-biotin acid
>90% (HPLC)
Synonym(e):
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG48-COOH, PEG2000 biotin acid, PEG48-biotin acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90% (HPLC)
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable