P53209
Propylensulfid
≥96%
Synonym(e):
Methylthiiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
72-75 °C (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?