Merck
G005052
GC Analysis of α-Pinene Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-DP
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 50 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 4 mg/mL in methylene chloride
peak 1: d-α-pinene (R(+)-α-pinene)
peak 2: l-α-pinene (S(-)-α-pinene)
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)