Merck
P2384
Sigma-Aldrich
Prephensäure Bariumsalz
≥75%
Synonym(e):
1-Carboxy-4-hydroxy-α-oxo-2,5-cyclohexadien-1-propansäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 252.00
50 MG
CHF 561.00
CHF 252.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 252.00
50 MG
CHF 561.00
About This Item
Lineare Formel:
C10H8O6Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.49
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 252.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥75%
Form
powder
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
InChIKey
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Intermediate in the biosynthesis of aromatic amino acids in many species.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wirginia Krzyściak et al.
BMC microbiology, 14, 194-194 (2014-08-07)
Streptococcus mutans is known to be a primary etiological factor of dental caries, a widespread and growing disease in Polish children. Recognition of novel features determining the pathogenicity of this pathogen may contribute to understanding the mechanisms of bacterial infections.The