Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-759-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725416
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
L-Citrullin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Citrullin wurde für die Ultra-Hochleistungs-Flüssigchromatographie zur Validierung von an der Koordination von Metamorphose-Prozessen beteiligen Metaboliten verwendet.
Biochem/physiol Actions
L-Citrullin lindert bei oraler Verabreichung die Sichelzellanämie bei Menschen. L-Citrullin kann bei Defekten der NO-Synthetase die Verabreichung von L-Arginin ersetzen. Die Ergänzung von L-Citrullin bewirkt, dass die NO-abhängige Signalübertragung funktioniert.
Zwischenprodukt bei der Produktion von Stickstoffmonoxid aus L-Arginin durch die NO-Synthetase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Citrullin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?