Merck
O8402
Sigma-Aldrich
Orotsäure Monohydrat
97%
Synonym(e):
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidincarbonsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 33.50
100 G
CHF 38.80
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 33.50
100 G
CHF 38.80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
Beilstein:
7604036
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 33.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
InChIKey
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)