Wichtige Dokumente
M9775
4-(N-Maleinimido)-benzophenon
Synonym(e):
Benzophenone-4-maleimide
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Löslichkeit
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H11NO3/c19-15-10-11-16(20)18(15)14-8-6-13(7-9-14)17(21)12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
InChIKey
OZIZEXQRIOURIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?