Merck
803332
Sigma-Aldrich
Sulfo-SANPAH (Sulfosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoat)
Synonym(e):
(sulfosuccinimidyl 6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)hexanoate), 1-[[6-[(4-azido-2-nitrophenyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulfonic acid monosodium salt, Sulfo-SANPAH
Größe auswählen
50 MG
CHF 484.00
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 484.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17O9N6NaS
Molekulargewicht:
492.40
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 484.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
492.4
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
water: soluble
Funktionelle Gruppe
azide
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCNC2=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C2[N+]([O-])=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C16H18N6O9S.Na/c17-20-19-10-5-6-11(12(8-10)22(26)27)18-7-3-1-2-4-15(24)31-21-14(23)9-13(16(21)25)32(28,29)30;/h5-6,8,13,18H,1-4,7,9H2,(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChIKey
XXUXLXCHYVHAOD-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ANB-NOS und Sulfo-SANPAH sind heterobifunktionelle Vernetzer, die einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid-Ester (NHS-Ester) und ein photoaktivierbares Nitrophenylazid enthalten. NHS-Ester reagieren effizient mit primären Aminogruppen (-NH2) in Puffern mit einem pH-Wert von 7–9 und bilden stabile Amidbindungen. Bei der Bestrahlung mit UV-Licht bilden Nitrophenylazide eine Nitrengruppe, die Additionsreaktionen mit Doppelbindungen, die Einfügung in C-H- und N-H-Stellen oder eine anschließende Ringerweiterung zur Reaktion mit einem Nukleophil (z. B. primären Aminen) einleiten kann.
Anwendung
  • Dynamic Control of Cell Adhesion on a Stiffness-Tunable Substrate for Analyzing the Mechanobiology of Collective Cell Migration: In dieser Studie wird Sulfo-SANPAH für die photochemische Vernetzung in der Zelladhäsionsforschung verwendet (Kamimura et al., 2017).
  • Evaluation of L929 fibroblast attachment and proliferation on ArgGlyAspSer (RGDS) immobilized chitosan: In diesem Artikel wird die Verwendung von Sulfo-SANPAH zur Verstärkung der Fibroblasten-Anhaftung auf Chitosan-Substraten untersucht (Karakecili et al., 2016).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Nitrophenylazid
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen und beliebigen Nukleophilen
  • Nicht spaltbar
  • N-Sulfosuccinimidyl-6-(4′-azido-2′-nitrophenylamino)-hexanoat
  • Eine optimale Photolyse erfolgt bei 320–350 nm; minimiert die Schädigung von Biomolekülen durch Bestrahlung
  • Wasserlöslich; nicht spaltbar
Vorsicht
Dieses Produkt ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Das Fläschchen ist in einem wiederverschließbaren Beutel mit einem Trockenmittel verpackt, um den Kontakt mit Feuchtigkeit zu reduzieren. Nach der Kühllagerung ist das Fläschchen vor dem Öffnen auf Raumtemperatur zu erwärmen, um die Kondensation im Inneren des Fläschchens zu verringern. Es sollten stets frische Lösungen hergestellt werden. Die Aufbewahrung von Stammlösungen wird nicht empfohlen. Das Fläschchen nach Gebrauch wieder in den verschließbaren Beutel legen. Beutel verschließen und Produkt bei der empfohlenen Temperatur lagern.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christianne Gaudet et al.
Biophysical journal, 85(5), 3329-3335 (2003-10-29)
We examine the relationships of three variables (projected area, migration speed, and traction force) at various type I collagen surface densities in a population of fibroblasts. We observe that cell area is initially an increasing function of ligand density, but
F M Uckun et al.
Science (New York, N.Y.), 267(5199), 886-891 (1995-02-10)
B-cell precursor (BCP) leukemia is the most common form of childhood cancer and the second most common form of acute leukemia in adults. Human BCP leukemia was treated in a severe combined immunodeficient mouse model by targeting of the tyrosine
Xiao-Feng Zhang et al.
The Journal of cell biology, 218(7), 2329-2349 (2019-05-28)
Serotonin (5-HT) is known to increase the rate of growth cone advance via cofilin-dependent increases in retrograde actin network flow and nonmuscle myosin II activity. We report that myosin II activity is regulated by PKC during 5-HT responses and that
Yuehua Yang et al.
Biophysical journal, 119(7), 1427-1438 (2020-09-09)
Cell durotaxis is an essential process in tissue development. Although the role of cytoskeleton in cell durotaxis has been widely studied, whether cell volume and membrane tension are implicated in cell durotaxis remains unclear. By quantifying the volume distribution during
Dariusz Lachowski et al.
Scientific reports, 9(1), 7299-7299 (2019-05-16)
Liver fibrosis is characterised by a dense and highly cross-linked extracellular matrix (ECM) which promotes progression of diseases such as hepatocellular carcinoma. The fibrotic microenvironment is characterised by an increased stiffness, with rigidity associated with disease progression. External stiffness is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf