Merck
L040150
Sigma-Aldrich
Cap 1
Synonym(e):
Cap A
Größe auswählen
2.5 L
CHF 249.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 L
CHF 249.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.21
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
DNA synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Eignung
conforms to structure (GC, Formulation)
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Cap 1-Lösung besteht aus n-Methylimidazol, Lutidin und Acetonitril (ACN).
Anwendung
Cap 1 eignet sich zur Verwendung in der Phosphoramiditreaktion/dem Kupplungsschritt.
Biochem./physiol. Wirkung
Cap 1-Lösung führt zum Abbruch der Ketten, die aufgrund einer fehlenden Reaktion mit aktiviertem Phosphoramidit nicht umgesetzte 5′-Hydroxygruppen aufweisen (in der Regel 1 bis 2 % der wachsenden Oligonukleotidketten pro Synthesezyklus). Diese nicht umgesetzten 5′-Hydroxygruppen werden mit einer Acetylgruppe verkappt, um sie für spätere Syntheseschritte unreaktiv zu machen.
Angaben zur Herstellung
Acetonitril / Lutidin / N-Methylimidazol 8/1/1 (v/v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)