Merck
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidationsmittel
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Größe auswählen
1 L
CHF 442.00
4 X 2.5 L
CHF 862.00
6 X 1 L
CHF 962.00
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
CHF 442.00
4 X 2.5 L
CHF 862.00
6 X 1 L
CHF 962.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 442.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Haltbarkeit
180 days
Konzentration
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
Farbe
clear
pH-Wert
8.5 (20 °C, 15 g/L)
bp
115 °C/1,013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
<-40 °C
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Angaben zur Herstellung
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)