I18709
Isophoron
97%
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.77 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
864 °F
Expl.-Gr.
3.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8 °C (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.0 °C - closed cup