Merck
W221201
Sigma-Aldrich
Isobutylpropionat
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
FEMA-Nummer:
2212
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
406
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.125
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−71 °C (lit.)
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
banana; floral; sweet
SMILES String
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)