Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
317624
Isophorondiisocyanat
98%, mixture of isomers
Synonym(e):
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl-isocyanat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
158-159 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Herstellung von Polyurethan-Beschichtungen für Automobil- und Industrieanwendungen.
- Synthese von Polyurethan-Elastomeren, die in Medizinprodukten und Sportgeräten verwendet werden.
- Herstellung von Polyurethanschaum für Polsteranwendungen, Isolierungen und Verpackungen.
- Verwendung bei der Herstellung von Klebstoffen, Dichtstoffen und Bindemitteln.
- Bei der Synthese von überbrücktem Silsesquioxan (BSQ) durch Sol-Gel-Polykondensation mit 3-Aminopropyltrioxysilan. Das Polymer von BSQ kann zur Herstellung der feuchtigkeitsbeständigen Folie für UV-Filter verwendet werden.
- Als Heilmittel bei der Herstellung von Polyurethan-Mikrokapseln durch Grenzflächenpolymerisation.
- Als Monomer bei der Synthese von stark monodispergierten Polyharnstoff-Mikrokugeln durch Ausfällungspolymerisation.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
325.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
163 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?