I10457
3-Jodopropionsäure
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCI
InChI
1S/C3H5IO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChIKey
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges