Merck
453560
Sigma-Aldrich
4-Iodbuttersäure
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 217.00
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 217.00
About This Item
Lineare Formel:
I(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
37-40 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
SMILES String
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
InChIKey
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photolysis of methylene iodide in the presence of olefins.
Blomstrom DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 959-964 (1965)
Anodic Syntheses Involving ω-Monohalocarboxylic Acids1.
Pattison FLM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2255-2259 (1956)