Wichtige Dokumente
109274
2-Chlorpropionsäure
92%
Synonym(e):
(±)-2-Chlor-propionsäure
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
92%
Brechungsindex
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
170-190 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.[3]
- It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.[4]
- It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?