Wichtige Dokumente
462152
Methyl-4-iodbutyrat
95%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
80-83 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)CCCI
InChI
1S/C5H9IO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?