Wichtige Dokumente
H1256
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure-N-hydroxysuccinimidester
~90%
Synonym(e):
N-[(4-Hydroxyhydrocinnamoyl)-oxy]-succinimid, Bolton-Hunter Reagens, N-Succinimidyl-3-(4-hydroxyphenyl)-propionat, Rudinger-Reagenz, SHPP
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~90%
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
132-133 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO5/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-8-13(18)19-14-11(16)6-7-12(14)17/h1-2,4-5,15H,3,6-8H2
InChIKey
KYRUKRFVOACELK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?