Merck
GF26127255
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonym(e):
V 536010
Größe auswählen
1 EA
CHF 532.00
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 532.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 261-272-55
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)