Merck
GF65906488
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
V 536010
Größe auswählen
1 EA
CHF 935.00
CHF 935.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 935.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 935.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-064-88
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)